3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470762-1G
OR470762-5G
APOSOR470762-1GEA
793
CHF
APOSOR470762-1G
APOSOR470762-5G
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂ClN·HCl MW: 170,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20441425 CAS-Nummer: 56669-84-2 |