2-Bromo-4,6-dimethoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470723-5G OR470723-1G
APOSOR470723-5GEA 613 CHF
APOSOR470723-5G APOSOR470723-1G
2-Bromo-4,6-dimethoxybenzaldehyde
2-Bromo-4,6-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110636
CAS-Nummer: 81574-69-8