Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-bromopicolinate
OR470685-5G OR470685-25G
APOSOR470685-5GEA 90.5 CHF
APOSOR470685-5G APOSOR470685-25G
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189685
CAS-Nummer: 434319-41-2