1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4S,4'S)-2,2'-(1,3-Bis[4-(t-butyl)phenyl)propane-2,2-diyl]bis(4-phenyl-4,5-dihydrooxazole)
OR470682-1G OR470682-250MG
APOSOR470682-1GEA 472 CHF
APOSOR470682-1G APOSOR470682-250MG
1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Formel: C₄₁H₄₆N₂O₂
MW: 598,816 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26404519
CAS-Nummer: 1428328-51-1