4-(tert-Butoxy)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470674-1G OR470674-5G
APOSOR470674-1GEA 477 CHF
APOSOR470674-1G APOSOR470674-5G
4-(tert-Butoxy)benzamide
4-(tert-Butoxy)benzamide
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840534
CAS-Nummer: 99985-67-8