2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470653-1G OR470653-5G
APOSOR470653-1GEA 477 CHF
APOSOR470653-1G APOSOR470653-5G
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Formel: C₈H₄Br₂Cl₂
MW: 330,831 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842545
CAS-Nummer: 212138-65-3