3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470652-1G OR470652-5G
APOSOR470652-1GEA 233 CHF
APOSOR470652-1G APOSOR470652-5G
3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03150781
CAS-Nummer: 25268-05-7