Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470636-25G
OR470636-5G
APOSOR470636-25GEA
1350
CHF
APOSOR470636-25G
APOSOR470636-5G
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Formel:
C₁₃H₁₁BrO₂ MW: 279,129 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16038781 CAS-Nummer: 51934-43-1 |