2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470632-1G OR470632-5G
APOSOR470632-1GEA 453 CHF
APOSOR470632-1G APOSOR470632-5G
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18294353
CAS-Nummer: 2601-10-7