4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470629-1G OR470629-5G
APOSOR470629-1GEA 233 CHF
APOSOR470629-1G APOSOR470629-5G
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Formel: C₁₁H₂₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11554476
CAS-Nummer: 1427475-31-7