Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470618-1G OR470618-250MG
APOSOR470618-1GEA 1300 CHF
APOSOR470618-1G APOSOR470618-250MG
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₆BrN₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381101
CAS-Nummer: 1372711-70-0