N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470605-1G OR470605-5G
APOSOR470605-1GEA 367 CHF
APOSOR470605-1G APOSOR470605-5G
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Formel: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,312 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17430949
CAS-Nummer: 57506-64-6