tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470585-1G OR470585-5G
APOSOR470585-1GEA 477 CHF
APOSOR470585-1G APOSOR470585-5G
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Formel: C₁₆H₂₃NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683325
CAS-Nummer: 5105-79-3