Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
OR470583-1G
OR470583-5G
OR470583-250MG
APOSOR470583-1GEA
538
CHF
APOSOR470583-1G
APOSOR470583-5G
APOSOR470583-250MG
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,199 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13176744 CAS-Nummer: 177485-39-1 |