Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470576-1G
OR470576-250MG
OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA
722
CHF
APOSOR470576-1G
APOSOR470576-250MG
APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₇H₈O₃S MW: 172,202 g/mol Melting Pt: 46 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22682797 CAS-Nummer: 77133-25-6 |