Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470499-5G OR470499-1G
APOSOR470499-5GEA 612 CHF
APOSOR470499-5G APOSOR470499-1G
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22205877
CAS-Nummer: 1375064-43-9