6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470478-1G
OR470478-250MG
APOSOR470478-1GEA
493
CHF
APOSOR470478-1G
APOSOR470478-250MG
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₄ MW: 178,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11101030 CAS-Nummer: 334022-87-6 |