2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470465-1G
OR470465-250MG
OR470465-5G
APOSOR470465-1GEA
722
CHF
APOSOR470465-1G
APOSOR470465-250MG
APOSOR470465-5G
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Formel:
C₈H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384507 CAS-Nummer: 856990-30-2 |