3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470452-1G
OR470452-250MG
APOSOR470452-1GEA
673
CHF
APOSOR470452-1G
APOSOR470452-250MG
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Formel:
C₁₀H₁₁BrO MW: 227,098 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12152571 CAS-Nummer: 1183047-51-9 |