Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470419-1G
OR470419-5G
APOSOR470419-1GEA
307
CHF
APOSOR470419-1G
APOSOR470419-5G
Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₇NO₅ MW: 291,299 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20491409 CAS-Nummer: 143767-55-9 |