3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470403-1G
OR470403-250MG
APOSOR470403-1GEA
1200
CHF
APOSOR470403-1G
APOSOR470403-250MG
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Formel:
C₁₃H₁₀N₂O MW: 210,231 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410453 CAS-Nummer: 887974-34-7 |