3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470388-1G
OR470388-5G
APOSOR470388-1GEA
477
CHF
APOSOR470388-1G
APOSOR470388-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Formel:
C₁₄H₂₀ClNO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115553 CAS-Nummer: 886493-66-9 |