Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470387-1G OR470387-250MG
APOSOR470387-1GEA 1590 CHF
APOSOR470387-1G APOSOR470387-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₄
MW: 272.341 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115494
CAS-Nummer: 1219331-78-8