5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470373-1G OR470373-5G
APOSOR470373-1GEA 489 CHF
APOSOR470373-1G APOSOR470373-5G
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₇NO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410197
CAS-Nummer: 38401-73-9