1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470358-1G
OR470358-5G
APOSOR470358-1GEA
538
CHF
APOSOR470358-1G
APOSOR470358-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Formel:
C₁₄H₁₉Br₂NO₂ MW: 393,114 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410623 CAS-Nummer: 924817-79-8 |