6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470338-1G
OR470338-5G
APOSOR470338-1GEA
709
CHF
APOSOR470338-1G
APOSOR470338-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₃NO₃ MW: 243,258 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115484 CAS-Nummer: 898796-17-3 |