5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470337-1G OR470337-5G
APOSOR470337-1GEA 709 CHF
APOSOR470337-1G APOSOR470337-5G
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₃NO₃
MW: 243,258 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410253
CAS-Nummer: 887973-87-7