1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470334-1G OR470334-5G
APOSOR470334-1GEA 733 CHF
APOSOR470334-1G APOSOR470334-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Formel: C₁₃H₂₄BrNO₃
MW: 322,239 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410600
CAS-Nummer: 924817-72-1