2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470322-1G OR470322-5G
APOSOR470322-1GEA 294 CHF
APOSOR470322-1G APOSOR470322-5G
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₈H₈ClNO₄S
MW: 249.671 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18872325
CAS-Nummer: 1314406-45-5