3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470318-1G OR470318-5G
APOSOR470318-1GEA 111 CHF
APOSOR470318-1G APOSOR470318-5G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09045450
CAS-Nummer: 926206-21-5