4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470309-1G
OR470309-5G
APOSOR470309-1GEA
294
CHF
APOSOR470309-1G
APOSOR470309-5G
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09049997 CAS-Nummer: 926242-52-6 |