2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470303-1G OR470303-5G
APOSOR470303-1GEA 294 CHF
APOSOR470303-1G APOSOR470303-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₅
MW: 265,262 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03081977
CAS-Nummer: 496913-51-0