Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470295-25G OR470295-5G
APOSOR470295-25GEA 1680 CHF
APOSOR470295-25G APOSOR470295-5G
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,262 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11857953
CAS-Nummer: 865998-45-4