1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470277-1G OR470277-5G
APOSOR470277-1GEA 307 CHF
APOSOR470277-1G APOSOR470277-5G
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01691643
CAS-Nummer: 90565-27-8