2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470267-250MG OR470267-1G
APOSOR470267-250MGEA 766 CHF
APOSOR470267-250MG APOSOR470267-1G
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115525
CAS-Nummer: 936214-27-6