2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470262-1G
OR470262-5G
OR470262-250MG
APOSOR470262-1GEA
177
CHF
APOSOR470262-1G
APOSOR470262-5G
APOSOR470262-250MG
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Formel:
C₉H₁₄N₂ MW: 150,221 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09971213 CAS-Nummer: 343270-47-3 |