1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470256-1G
OR470256-5G
APOSOR470256-1GEA
477
CHF
APOSOR470256-1G
APOSOR470256-5G
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Formel:
C₁₃H₁₅BrN₂O₂ MW: 311,174 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16628189 CAS-Nummer: 1305320-67-5 |