(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470217-1G OR470217-5G
APOSOR470217-1GEA 367 CHF
APOSOR470217-1G APOSOR470217-5G
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,198 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651719
CAS-Nummer: 1315054-87-5