(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470216-1G
OR470216-5G
APOSOR470216-1GEA
367
CHF
APOSOR470216-1G
APOSOR470216-5G
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₄N₂O₃ MW: 186,208 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17271751 CAS-Nummer: 1046139-15-4 |