(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470215-1G OR470215-5G
APOSOR470215-1GEA 367 CHF
APOSOR470215-1G APOSOR470215-5G
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₄N₂O₃
MW: 186,208 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14697611
CAS-Nummer: 1305322-88-6