Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470209-1G OR470209-5G
APOSOR470209-1GEA 233 CHF
APOSOR470209-1G APOSOR470209-5G
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₃
MW: 214.262 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651717
CAS-Nummer: 1272756-08-7