5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470201-1G OR470201-5G
APOSOR470201-1GEA 367 CHF
APOSOR470201-1G APOSOR470201-5G
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,225 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07383033
CAS-Nummer: 501902-15-4