4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470197-1G OR470197-5G
APOSOR470197-1GEA 477 CHF
APOSOR470197-1G APOSOR470197-5G
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃
MW: 169,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863386
CAS-Nummer: 98298-49-8