2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole
OR470195-1G
OR470195-5G
APOSOR470195-1GEA
367
CHF
APOSOR470195-1G
APOSOR470195-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂ MW: 189,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08668825 CAS-Nummer: 1614-06-8 |