4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470178-1G OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA 550 CHF
APOSOR470178-1G APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Formel: C₁₇H₂₃ClN₂O₂
MW: 322,83 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651695
CAS-Nummer: 807316-60-5