Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470171-1G
OR470171-5G
APOSOR470171-1GEA
239
CHF
APOSOR470171-1G
APOSOR470171-5G
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18651685 CAS-Nummer: 1272756-25-8 |