2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 855 CHF
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Formel: C₉H₉NOS
MW: 179,239 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18071041
CAS-Nummer: 43111-34-8