4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470159-1G OR470159-5G
APOSOR470159-1GEA 367 CHF
APOSOR470159-1G APOSOR470159-5G
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280,32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18071035
CAS-Nummer: 1256633-40-5