Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470146-1G
OR470146-250MG
APOSOR470146-1GEA
599
CHF
APOSOR470146-1G
APOSOR470146-250MG
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ MW: 265,305 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18071010 CAS-Nummer: 1256633-22-3 |