1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470134-25G OR470134-5G OR470134-10G
APOSOR470134-25GEA 1270 CHF
APOSOR470134-25G APOSOR470134-5G APOSOR470134-10G
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18070994
CAS-Nummer: 1515-84-0